Få mere at vide
Saltsyreopløsning, 6M, Honeywell™
Shop alle Honeywell Fluka produkter
Mængde:
25 L
Pakningsstørrelse:
25 L
Beskrivelse
Honeywells ´højkvalitets titreringsprodukter dækker hele titreringsarbejdsgangen og inkluderer:
- Opløsninger til volumetrisk titrering (syrer, baser eller salte)
- Buffere fås som koncentrater eller klar til brug
- Reagenser til kompleksometri:
- Aminopolycarboxylsyrer (EDTA/NTA-analoger)
- Maskeringsmidler
- Indikatorer for volumetriske og kompleksometriske titreringer
Tekniske data
Tekniske data
| Kemisk navn eller materiale | Hydrochloric Acid Solution |
| CAS | 7647-01-0 |
| Koncentration | 6M |
| Damptryk | 190mmHg (25°C) |
| Mængde | 25 L |
| Molekylær formel | ClH |
| MDL nummer | MFCD00011324 MFCD00792839 |
| FN nummer | 1789 |
| Synonym | hydrochloric acid, hydrogen chloride, muriatic acid, chlorohydric acid, acide chlorhydrique, chlorwasserstoff, spirits of salt, hydrogen chloride hcl, anhydrous hydrochloric acid, chloorwaterstof |
| InChI nøgle | VEXZGXHMUGYJMC-UHFFFAOYSA-N |
| Vis mere |