Få mere at vide
Hydrochloric Acid Solution 5M, Pure, Bench Reagent, Fisher Chemical™
Artikelnummer. 10695872 Shop alle Fisher Chemical produkter
Mængde:
2.5 L
25 L
Emballage:
HDPE plastic bottle
Plastic container
Pakningsstørrelse:
2.5 L
25 L
Artikelnummer. 10695872
Brand: Fisher Chemical J/4270/17
Request Bulk or Custom Format
Venligst for at købe denne vare. Brug for en webkonto? Register dig hos os i dag!
Kemiske identifikatorer
CAS 7647-01-0
Molekylær formel ClH
Molekylvægt (g/mol) 36.46
MDL nummer MFCD00011324 MFCD00792839
InChI nøgle VEXZGXHMUGYJMC-UHFFFAOYSA-N
Synonym hydrochloric acid, hydrogen chloride, muriatic acid, chlorohydric acid, acide chlorhydrique, chlorwasserstoff, spirits of salt, hydrogen chloride hcl, anhydrous hydrochloric acid, chloorwaterstof
PubChem CID 313
ChEBI CHEBI:17883
SMIL Cl
Tekniske data
pH lt; 1
Farve Colorless to Yellow
Emballage HDPE plastic bottle
Mængde 2.5 L
Fysisk form Liquid
IUPAC navn chlorane