Få mere at vide
Hydrochloric Acid Solution 5M, Pure, Bench Reagent, Fisher Chemical™ Artikelnummer.: 10501754
Hydrochloric Acid Solution 5M, Pure, Bench Reagent, Fisher Chemical™
Artikelnummer. 10501754 Shop alle Fisher Chemical produkter
25 L, Plastic container, 25 L
Mængde:
2.5 L
25 L
Emballage:
HDPE plastic bottle
Plastic container
Pakningsstørrelse:
2.5 L
25 L
Artikelnummer. 10501754
Brand: Fisher Chemical J/4270/25
Request Bulk or Custom Format
Venligst for at købe denne vare. Brug for en webkonto? Register dig hos os i dag!
Se alternative produkter
Kemiske identifikatorer
CAS 7647-01-0
Molekylær formel ClH
Molekylvægt (g/mol) 36.46
MDL nummer MFCD00011324 MFCD00792839
InChI nøgle VEXZGXHMUGYJMC-UHFFFAOYSA-N
Synonym hydrochloric acid, hydrogen chloride, muriatic acid, chlorohydric acid, acide chlorhydrique, chlorwasserstoff, spirits of salt, hydrogen chloride hcl, anhydrous hydrochloric acid, chloorwaterstof
PubChem CID 313
ChEBI CHEBI:17883
SMIL Cl
Tekniske data
pH lt; 1
Farve Colorless to Yellow
Emballage Plastic container
Mængde 25 L
Fysisk form Liquid
IUPAC navn hydrogen chloride
Certifikater
Der kræves et partinummer for at vise resultater for certifikater. For at finde dit varenummer på tidligere ordrer, skal du bruge vores ordrestatusområde.
4 resultater fundet
Partinummer Certifikattype Dato Artikelnummer
Partinummer2543467 CertifikattypeAnalysecertifikat Dato03/07/2025 ArtikelnummerJ/4270/25,J/4270/17
Partinummer2536466 CertifikattypeAnalysecertifikat Dato24/05/2025 ArtikelnummerJ/4270/25,J/4270/17
Partinummer2533571 CertifikattypeAnalysecertifikat Dato24/05/2025 ArtikelnummerJ/4270/25,J/4270/17
Partinummer2529534 CertifikattypeAnalysecertifikat Dato24/05/2025 ArtikelnummerJ/4270/25,J/4270/17
Korrektion af produktindhold
Produkttitel
Hydrochloric Acid Solution 5M, Pure, Bench Reagent, Fisher Chemical™ >