Få mere at vide
Saltsyreopløsning, 3M , Chem-Lab
Artikelnummer. 11964044
Mængde:
1 L
Emballage:
Polyethylen
Pakningsstørrelse:
1 L
Regulatory: This product contains an explosive precursor according to Regulation (EC) No 1148/2019, all customers must complete a declaration before delivery.
Artikelnummer. 11964044
Brand: Chem-Lab CL05.0315.1000
Venligst for at købe denne vare. Brug for en webkonto? Register dig hos os i dag!
Regulatory: This product contains an explosive precursor according to Regulation (EC) No 1148/2019, all customers must complete a declaration before delivery.
Anvendes som laboratoriereagens og syrningsmiddel. Saltsyreopløsning, 1M, Chem-Lab indeholder 109,383 g HCl pr. liter vand. Det bruges til pH-kontrol, titreringer, produktion af organiske og uorganiske forbindelser og til regenerering af ionbytterharpikser.
Saltsyre er en ætsende, stærk mineralsyre med mange industrielle anvendelser. Det er en farveløs, meget skarp opløsning af hydrogenchlorid (HCl) i vand. Det bruges ofte i pH-bufferopløsninger, til regenerering af ionbytterharpikser og til fremstilling af chlorider og syntese af organiske produkter.
Tekniske data
Udseende Liquid
pH <1
Opløsningens udseende Liquid
Farve Farveløs
CAS 7647-01-0, 7732-18-5
Sammensætning 109.383g HCl per 1L H2O
Koncentration 3M
Tæthed 1.05g/mL
Lugt Odourless
Emballage Polyethylen
Normalitet 3N (±0.006, 20°C)
Mængde 1 L
Molekylær formel ClH
Fysisk form Væske
MDL nummer MFCD00011324 MFCD00792839
Synonym hydrochloric acid, hydrogen chloride, muriatic acid, chlorohydric acid, acide chlorhydrique, chlorwasserstoff, spirits of salt, hydrogen chloride hcl, anhydrous hydrochloric acid, chloorwaterstof
Opløselighedsinformation Soluble in water
InChI nøgle VEXZGXHMUGYJMC-UHFFFAOYSA-N
SMIL Cl
IUPAC navn hydrogenchlorid
Molekylvægt (g/mol) 36.46
PubChem CID 313
ChEBI CHEBI:17883
Formel vægt 36.46g/mol
Vis mere Vis mindre
compliance-icons compliance-icons
Produktidentifikator
  • Hydrochloric acid 3 mol/l
Signalord
  • Advarsel
Farekategori
  • Hudætsning/hudirritation Kategori 2
  • Alvorlige øjenskader/øjenirritation Kategori 2
  • Specifik målorgantoksicitet - enkelt eksponering Kategori 2
  • Metalætsende stoffer og blandinger Kategori 1
Faresætning
  • H315-Forårsager hudirritation.
  • H319-Forårsager alvorlig øjenirritation.
  • H335-Kan forårsage irritation af luftvejene.
  • H290-Kan ætse metaller.
Sikkerhedssætning
  • P280-Bær beskyttelseshandsker/beskyttelsestøj/øjenbeskyttelse/ ansigtsbeskyttelse.
  • P305+P351+P338-VED KONTAKT MED ØJNENE: Skyl forsigtigt med vand i flere minutter. Fjern eventuelle kontaktlinser, hvis dette kan gøres let. Fortsæt skylning.
  • P390-Absorber udslip for at undgå materielskade.
Supplerende oplysninger
  • MIXTURE LIST-Indeholder: Hydrochloric acid