Få mere at vide
Hydrochloric Acid Solution 2M (2N), Pure, Bench Reagent, Fisher Chemical
Shop alle Fisher Chemical produkter
Mængde:
2.5 L
Emballage:
HDPE plastic bottle
Pakningsstørrelse:
2.5 L
Beskrivelse
2.5L, HDPE plastic bottle
Tekniske data
Tekniske data
| pH | 1 |
| Farve | Colorless to Yellow |
| Smeltepunkt | 0°C |
| Kogepunkt | 100°C |
| Emballage | HDPE plastic bottle |
| Damptryk | 14mmHg at 20°C |
| Mængde | 2.5 L |
| Fysisk form | Liquid |
| MDL nummer | 11324 |