Få mere at vide
Saltsyreopløsning 2M (2N), NIST Standardløsning, klar til brug, til volumetrisk analyse, Fisher Chemical™
Artikelnummer. 11458962 Shop alle Fisher Chemical produkter
Skift visning
Mængde:
1 L
2.5 L
10 L
Emballage:
Bag in box
HDPE plastikflaske
Pakningsstørrelse:
1 L
10 L
2.5 L
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde Emballage unitSize
11458962 10 L Bag in box 10 L
10214440 1 L HDPE plastikflaske 1 L
10020210 2.5 L HDPE plastikflaske 2.5 L
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Artikelnummer. 11458962 Leverandør Fisher Chemical Leverandørnr. J/4315/24
Kemiske identifikatorer
CAS 7647-01-0
Molekylær formel ClH
Molekylvægt (g/mol) 36.46
MDL nummer MFCD00011324 MFCD00792839
InChI nøgle VEXZGXHMUGYJMC-UHFFFAOYSA-N
Synonym hydrochloric acid, hydrogen chloride, muriatic acid, chlorohydric acid, acide chlorhydrique, chlorwasserstoff, spirits of salt, hydrogen chloride hcl, anhydrous hydrochloric acid, chloorwaterstof
PubChem CID 313
ChEBI CHEBI:17883
SMIL Cl
Tekniske data
Farve Colorless
Kogepunkt 100°C
Emballage Bag in box
Mængde 10 L
Fysisk form Liquid
IUPAC navn hydrogen chloride
Formel vægt 36.46g/mol
compliance-icons
Produktidentifikator
  • Hydrochloric acid, 2M, (2N)
Signalord
  • Advarsel
Farekategori
  • Metalætsende stoffer og blandinger Kategori 1
Faresætning
  • H290-Kan ætse metaller.
Sikkerhedssætning
  • P234-Opbevares kun i den originale beholder.
  • P390-Absorber udslip for at undgå materielskade.