Få mere at vide
Saltsyreopløsning 2M (2N), NIST Standardløsning, klar til brug, til volumetrisk analyse, Fisher Chemical™
Artikelnummer. 10214440 Shop alle Fisher Chemical produkter
Skift visning
Mængde:
1 L
2.5 L
10 L
Emballage:
HDPE plastikflaske
Pose i æske
Pakningsstørrelse:
1 L
10 L
2.5 L
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde Emballage Pakningsstørrelse
10214440 1 L HDPE plastikflaske 1 L
10020210 2.5 L HDPE plastikflaske 2.5 L
11458962 10 L Pose i æske 10 L
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Product Code. 10214440 Supplier Fisher Chemical Supplier No. J/4315/15
 Begrænset vare
Forventet forsendelse: 03-12-2026
Add to basket
Chemical Identifiers
CAS 7647-01-0
Molekylær formel ClH
Molekylvægt (g/mol) 36.46
MDL nummer MFCD00011324 MFCD00792839
InChI nøgle VEXZGXHMUGYJMC-UHFFFAOYSA-N
Synonym hydrochloric acid, hydrogen chloride, muriatic acid, chlorohydric acid, acide chlorhydrique, chlorwasserstoff, spirits of salt, hydrogen chloride hcl, anhydrous hydrochloric acid, chloorwaterstof
PubChem CID 313
ChEBI CHEBI:17883
SMIL Cl
Specifications
Farve Farveløs
Kogepunkt 100 °C
Emballage HDPE plastikflaske
Mængde 1 L
Fysisk form Væske
IUPAC navn klor
Formel vægt 36,46 g/mol
compliance-icons
Product Identifier
  • Hydrochloric acid, 2M, (2N)
Signal Word
  • Advarsel
Hazard Category
  • Metalætsende stoffer og blandinger Kategori 1
Hazard Statement
  • H290-Kan ætse metaller.
Precautionary Statement
  • P234-Opbevares kun i den originale beholder.
  • P390-Absorber udslip for at undgå materielskade.
Informations supplémentaires
  • MIXTURE LIST-Contain: Hydrochloric acid
Nom du produit
Sélectionnez un problème
En cliquant sur Soumettre, vous reconnaissez que vous pouvez être contacté par Fisher Scientific au sujet des informations que vous avez fournies dans ce formulaire. Nous ne partagerons pas vos informations à d'autres fins. Toutes les informations de contact fournies seront également conservées conformément à notre politique de confidentialité. Politique de confidentialité.