Få mere at vide
Saltsyreopløsning, 2M, Fisher Chemical™
BIOPHARMA
Artikelnummer. 12953544 Shop alle Fisher Chemical produkter
Skift visning
Mængde:
1000 mL
Emballage:
1000mL
Pakningsstørrelse:
1000ml
Artikelnummer. Mængde Emballage unitSize
12953544 1000 mL 1000mL 1000ml
1 options
Artikelnummer. 12953544 Leverandør Fisher Chemical Leverandørnr. VL 228 1000
Venligst for at købe denne vare. Brug for en webkonto? Register dig hos os i dag!
Alle vores certificerede referencematerialer og reagenser er produceret under en ISO 9001 Quality Management System, også akkrediteret i henhold til ISO/IEC 17025 og akkrediteret iht. ISO Vejledning 34.
Tekniske data
Koncentration 2mol/L
Emballage 1000mL
Mængde 1000 mL
compliance-icons
Produktidentifikator
  • Hydrochloric acid 2M Volumetric Solution (VL 228)
Signalord
  • Advarsel
Farekategori
  • Hudætsning/hudirritation Kategori 2
  • Alvorlige øjenskader/øjenirritation Kategori 2
Faresætning
  • H315-Forårsager hudirritation.
  • H319-Forårsager alvorlig øjenirritation.
  • EUH210-Sikkerhedsdatablad kan på anmodning rekvireres.
Sikkerhedssætning
  • P264-Vask grundigt efter brug.
  • P280-Bær beskyttelseshandsker/beskyttelsestøj/øjenbeskyttelse/ ansigtsbeskyttelse.
  • P302+P352-VED KONTAKT MED HUDEN: Vask med rigeligt vand/.
  • P305+P351+P338-VED KONTAKT MED ØJNENE: Skyl forsigtigt med vand i flere minutter. Fjern eventuelle kontaktlinser, hvis dette kan gøres let. Fortsæt skylning.
  • P332+P313-Ved hudirritation: Søg lægehjælp.
  • P337+P313-Ved vedvarende øjenirritation: Søg lægehjælp.