Få mere at vide
Saltsyreopløsning, 2,0 M, Honeywell Fluka™
Artikelnummer. p-7072173 Shop alle Honeywell Fluka produkter
Mængde:
1 L
10 L
Pakningsstørrelse:
1 L
10 L
Artikelnummer. 15624940
Brand: Honeywell-Fluka 353271L
Request Bulk or Custom Format
Venligst for at købe denne vare. Brug for en webkonto? Register dig hos os i dag!
Volumetrisk, 2,0 M HCI (2,0 N)
Honeywells ´højkvalitets titreringsprodukter dækker hele titreringsarbejdsgangen og inkluderer:
  • Opløsninger til volumetrisk titrering (syrer, baser eller salte)
  • Buffere fås som koncentrater eller klar til brug
  • Reagenser til kompleksometri:
    • Aminopolycarboxylsyrer (EDTA/NTA-analoger)
    • Maskeringsmidler
  • Indikatorer for volumetriske og kompleksometriske titreringer
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiske identifikatorer
CAS 7647-01-0
Molekylær formel ClH
Molekylvægt (g/mol) 36.46
MDL nummer MFCD00011324 MFCD00792839
InChI nøgle VEXZGXHMUGYJMC-UHFFFAOYSA-N
Synonym hydrochloric acid, hydrogen chloride, muriatic acid, chlorohydric acid, acide chlorhydrique, chlorwasserstoff, spirits of salt, hydrogen chloride hcl, anhydrous hydrochloric acid, chloorwaterstof
PubChem CID 313
ChEBI CHEBI:17883
IUPAC navn klor
SMIL Cl
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale Hydrochloric acid solution
Koncentration 2.0M
Damptryk 190 mmHg (25°C)
Mængde 1 L
FN nummer UN1789
Formel vægt 36.46g/mol
compliance-icons
Produktidentifikator
  • Hydrochloric acid solution
Signalord
  • Advarsel
Farekategori
  • Metalætsende stoffer og blandinger Kategori 1
Faresætning
  • H290-Kan ætse metaller.
Sikkerhedssætning
  • P234-Opbevares kun i den originale beholder.
  • P280-Bær beskyttelseshandsker/beskyttelsestøj/øjenbeskyttelse/ ansigtsbeskyttelse.
Supplerende oplysninger
  • MIXTURE LIST-Indeholder: hydrochloric acid