Få mere at vide
Saltsyreopløsning, 1M, Fisher Chemical™
BIOPHARMA
Artikelnummer. 12943544 Shop alle Fisher Chemical produkter
Skift visning
Mængde:
1000 mL
Emballage:
1000mL
Pakningsstørrelse:
1000ml
Artikelnummer. Mængde Emballage Pakningsstørrelse
12943544 1000 mL 1000mL 1000ml
1 options
Artikelnummer. 12943544 Leverandør Fisher Chemical Leverandørnr. VL 227 1000
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    304.00 DKK
    244.40 DKK / 1000ml
    Spare 59.60 DKK
    19% Slukket
 Begrænset vare
Forventet forsendelse: 24-11-2026
Alle vores certificerede referencematerialer og reagenser er produceret under en ISO 9001 Quality Management System, også akkrediteret i henhold til ISO/IEC 17025 og akkrediteret iht. ISO Vejledning 34.
Tekniske data
Koncentration 1 mol/L
Emballage 1000mL
Mængde 1000 mL