Få mere at vide
Saltsyreopløsning, Volumetrisk, Reag. Ph. Eur., 1 M HCI (IN), Honeywell Fluka™
Shop alle Honeywell Fluka produkterBeskrivelse
Honeywells ´højkvalitets titreringsprodukter dækker hele titreringsarbejdsgangen og inkluderer:
- Opløsninger til volumetrisk titrering (syrer, baser eller salte)
- Buffere fås som koncentrater eller klar til brug
- Reagenser til kompleksometri:
- Aminopolycarboxylsyrer (EDTA/NTA-analoger)
- Maskeringsmidler
- Indikatorer for volumetriske og kompleksometriske titreringer
Tekniske data
Tekniske data
| Kemisk navn eller materiale | Hydrochloric acid solution |
| Koncentration | 1M |
| Emballage | Plastflaske |
| Damptryk | 190 mmHg (25°C) |
| Mængde | 5 L |
| FN nummer | UN1789 |
| IUPAC navn | klor |
| Formel vægt | 36.46g/mol |
Sikkerhed og håndtering
Produktidentifikator
- Hydrochloric acid solution
- Advarsel
- Metalætsende stoffer og blandinger Kategori 1
- H290-Kan ætse metaller.
- P234-Opbevares kun i den originale beholder.
- MIXTURE LIST-Contain: hydrochloric acid