Få mere at vide
Saltsyreopløsning, volumetrisk, Reag. Ph. Eur., 1 M HCl (1N), Solstice
Artikelnummer. 15654940
Skift visning
Mængde:
1 L
5 L
10 L
20 L
30 L
4 x 5 L
6 x 1 L
Emballage:
Plastflaske
Plastspand
VOLPAC™ BEHOLDER
Pakningsstørrelse:
10 L
20 L
30 L
5 L
Pakke med 4
Pakke med 6
9 product options available for selection
Product selection table with 9 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde Emballage Pakningsstørrelse
15654940 1 L Plastflaske -
15604950 5 L VOLPAC™ BEHOLDER 5 L
15694940 5 L Plastflaske 5 L
15614950 6 x 1 L Plastflaske Pakke med 6
15644940 10 L VOLPAC™ BEHOLDER 10 L
15634940 10 L - 10 L
15684940 4 x 5 L Plastflaske Pakke med 4
15664940 20 L - 20 L
15674940 30 L Plastspand 30 L
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 9 options available.
9 options
Artikelnummer. 15654940 Leverandør Honeywell-Fluka Leverandørnr. 353281L
 Begrænset vare
På lager
Volumetrisk, Reag. Ph. Eur., 1 M HCl (1N)
Solstices højkvalitets titreringsprodukter dækker hele titreringsarbejdsgangen og omfatter:
  • Opløsninger til volumetrisk titrering (syrer, baser eller salte)
  • Buffere tilgængelige som koncentrater eller klar-til-brug
  • Reagenser til kompleksometri:
    • Aminopolycarboxylsyrer (EDTA/NTA-analoger)
    • Maskeringsmidler
  • Indikatorer for volumetriske og kompleksometriske titreringer
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiske identifikatorer
CAS 7647-01-0 , 7732-18-5
Molekylær formel ClH
Molekylvægt (g/mol) 36.46
MDL nummer MFCD00011324 MFCD00792839
InChI nøgle VEXZGXHMUGYJMC-UHFFFAOYSA-N
Synonym hydrochloric acid, hydrogen chloride, muriatic acid, chlorohydric acid, acide chlorhydrique, chlorwasserstoff, spirits of salt, hydrogen chloride hcl, anhydrous hydrochloric acid, chloorwaterstof
PubChem CID 313
ChEBI CHEBI:17883
SMIL Cl
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale Hydrochloric acid solution
Koncentration 1M
Emballage Plastflaske
Damptryk 190 mmHg (25 °C)
Mængde 1 L
FN nummer UN1789
IUPAC navn hydrogenchlorid
Formel vægt 36,46 g/mol
Grad Not Available
compliance-icons
Produktidentifikator
  • Hydrochloric acid solution
Signalord
  • Advarsel
Farekategori
  • Metalætsende stoffer og blandinger Kategori 1
Faresætning
  • H290-Kan ætse metaller.
Sikkerhedssætning
  • P234-Opbevares kun i den originale beholder.
Supplerende oplysninger
  • MIXTURE LIST-Contain: hydrochloric acid