Få mere at vide
Saltsyreopløsning 1M (1N), NIST Standardløsning, klar til brug, til volumetrisk analyse, Fisher Chemical™
Artikelnummer. 10488020 Shop alle Fisher Chemical produkter
Skift visning
Mængde:
2.5 L
5 L
10 L
Emballage:
HDPE plastikflaske
Plastbeholder
Taske i æske
Pakningsstørrelse:
10 L
2.5 L
5 L
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde Emballage Pakningsstørrelse
10488020 5 L Plastbeholder 5 L
10487830 2.5 L HDPE plastikflaske 2.5 L
10284480 10 L Taske i æske 10 L
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Artikelnummer. 10488020 Leverandør Fisher Chemical Leverandørnr. J/4320/21
 Begrænset vare
På lager
CAS: 7647-01-0 | Molekylformel: ClH | Molekylvægt: 36,46 g/mol
Saltsyreopløsning 1M (1N), NIST standardopløsning, klar til brug, til volumetrisk analyse
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiske identifikatorer
CAS 7647-01-0
Molekylær formel ClH
Molekylvægt (g/mol) 36.46
MDL nummer MFCD00011324 MFCD00792839
InChI nøgle VEXZGXHMUGYJMC-UHFFFAOYSA-N
Synonym hydrochloric acid, hydrogen chloride, muriatic acid, chlorohydric acid, acide chlorhydrique, chlorwasserstoff, spirits of salt, hydrogen chloride hcl, anhydrous hydrochloric acid, chloorwaterstof
PubChem CID 313
ChEBI CHEBI:17883
SMIL Cl
Tekniske data
Farve Farveløs
Kogepunkt 100 °C
Emballage Plastbeholder
Mængde 5 L
Fysisk form Væske
IUPAC navn hydrogenchlorid
Formel vægt 36,46 g/mol
compliance-icons
Produktidentifikator
  • Hydrochloric acid, 1M, (1N)
Signalord
  • Advarsel
Farekategori
  • Metalætsende stoffer og blandinger Kategori 1
Faresætning
  • H290-Kan ætse metaller.
Sikkerhedssætning
  • P234-Opbevares kun i den originale beholder.
  • P390-Absorber udslip for at undgå materielskade.
Supplerende oplysninger
  • MIXTURE LIST-Contain: Hydrochloric acid