Få mere at vide
Saltsyreopløsning 0,5M (0,5N), NIST Standardløsning klar til brug til volumetrisk analyse, Fisher Chemical™
Shop alle Fisher Chemical produkterBeskrivelse
Saltsyreopløsning 0,5M (0,5N), NIST Standardløsning klar til brug til volumetrisk analyse
Tekniske data
Tekniske data
| Farve | Farveløs |
| Kogepunkt | 100 °C |
| Emballage | HDPE plastikflaske |
| Mængde | 1 L |
| Fysisk form | Væske |
| Formel vægt | 36,46 g/mol |
Sikkerhed og håndtering
Produktidentifikator
- Hydrochloric acid, 0.5M, (0.5N)
- Advarsel
- Metalætsende stoffer og blandinger Kategori 1
- Hudætsning/hudirritation Kategori 1B
- Alvorlige øjenskader/øjenirritation Kategori 1
- Specifik målorgantoksicitet - enkelt eksponering Kategori 2
- H290-Kan ætse metaller.
- P234-Opbevares kun i den originale beholder.
- P390-Absorber udslip for at undgå materielskade.
- MIXTURE LIST-Contain: Hydrochloric acid