Få mere at vide
Saltsyreopløsning 0,5M (0,5N), NIST Standardkoncentrat til volumetrisk analyse, Fisher Chemical™
Artikelnummer. 10590721 Shop alle Fisher Chemical produkter
Skift visning
Mængde:
1 Ampule
6 Ampules
Pakningsstørrelse:
1 ampul
6 ampuller
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde unitSize
10590721 1 Ampule 1 ampul
10315710 6 Ampules 6 ampuller
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Artikelnummer. 10590721 Leverandør Fisher Chemical Leverandørnr. J/4330C/05
Request Bulk or Custom Format
ClH, CAS-nummer-7647-01-0, spiritus af salt, hydrogenchlorid, hydrogenchlorid hcl, vandfri saltsyre, chlorwaterstof, acide chlorhydrique, chlorhydric acid, muriatic acid, chlorwaterstof, saltsyre, 6AMP, CHEBI:17883, farveløs til gul, VEXZGXHMUGYJMC-UHFFFAOYSA-N
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiske identifikatorer
CAS 7647-01-0
Molekylær formel ClH
Molekylvægt (g/mol) 36.46
MDL nummer MFCD00011324 MFCD00792839
InChI nøgle VEXZGXHMUGYJMC-UHFFFAOYSA-N
Synonym hydrochloric acid, hydrogen chloride, muriatic acid, chlorohydric acid, acide chlorhydrique, chlorwasserstoff, spirits of salt, hydrogen chloride hcl, anhydrous hydrochloric acid, chloorwaterstof
PubChem CID 313
ChEBI CHEBI:17883
SMIL Cl
Tekniske data
pH lt; 1
Farve Farveløs til gul
Emballage Ampul
Mængde 1 Ampule
Fysisk form Væske
IUPAC navn klor
compliance-icons compliance-icons
Produktidentifikator
  • 0.5M (0.5N) Hydrochloric acid (5M Concentrate for volumetric analysis)
Signalord
  • Advarsel
Farekategori
  • Metalætsende stoffer og blandinger Kategori 1
  • Hudætsning/hudirritation Kategori 1B
  • Alvorlige øjenskader/øjenirritation Kategori 1
  • Specifik målorgantoksicitet - enkelt eksponering Kategori 2
Faresætning
  • H290-Kan ætse metaller.
  • H315-Forårsager hudirritation.
  • H319-Forårsager alvorlig øjenirritation.
  • H335-Kan forårsage irritation af luftvejene.
Sikkerhedssætning
  • P234-Opbevares kun i den originale beholder.
  • P261-Undgå indånding af pulver/røg/gas/tåge/damp/spray.
  • P280-Bær beskyttelseshandsker/beskyttelsestøj/øjenbeskyttelse/ ansigtsbeskyttelse.
  • P305+P351+P338-VED KONTAKT MED ØJNENE: Skyl forsigtigt med vand i flere minutter. Fjern eventuelle kontaktlinser, hvis dette kan gøres let. Fortsæt skylning.
Supplerende oplysninger
  • MIXTURE LIST-Contain: Hydrochloric acid