Få mere at vide
Saltsyreopløsning 0,5M (0,5N), NIST Standardkoncentrat til volumetrisk analyse, Fisher Chemical™
Artikelnummer. 10315710 Shop alle Fisher Chemical produkter
Mængde:
1 Ampule
6 Ampules
Pakningsstørrelse:
1 ampul
6 ampuller
Artikelnummer. 10315710
Brand: Fisher Chemical J/4330C/90
Request Bulk or Custom Format
Venligst for at købe denne vare. Brug for en webkonto? Register dig hos os i dag!
ClH, CAS-nummer-7647-01-0, spiritus af salt, hydrogenchlorid, hydrogenchlorid hcl, vandfri saltsyre, chlorwaterstof, acide chlorhydrique, chlorhydric acid, muriatic acid, chlorwaterstof, saltsyre, 6AMP, CHEBI:17883, farveløs til gul, VEXZGXHMUGYJMC-UHFFFAOYSA-N
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiske identifikatorer
CAS 7647-01-0
Molekylær formel ClH
Molekylvægt (g/mol) 36.46
MDL nummer MFCD00011324 MFCD00792839
InChI nøgle VEXZGXHMUGYJMC-UHFFFAOYSA-N
Synonym hydrochloric acid, hydrogen chloride, muriatic acid, chlorohydric acid, acide chlorhydrique, chlorwasserstoff, spirits of salt, hydrogen chloride hcl, anhydrous hydrochloric acid, chloorwaterstof
PubChem CID 313
ChEBI CHEBI:17883
SMIL Cl
Tekniske data
pH lt; 1
Farve Farveløs til gul
Emballage Ampul
Mængde 6 Ampules
Fysisk form Væske
IUPAC navn hydrogenchlorid