Få mere at vide
Saltsyreopløsning 0,2M (0,2N), NIST Standardløsning klar til brug til volumetrisk analyse, Fisher Chemical™
Shop alle Fisher Chemical produkterBeskrivelse
Saltsyreopløsning 0,2M (0,2N), NIST Standardløsning klar til brug til volumetrisk analyse
Tekniske data
Tekniske data
| pH | 2 |
| Farve | Farveløs |
| Kogepunkt | 100 °C |
| Emballage | HDPE plastikflaske |
| Damptryk | 14mmHg @20°C |
| Mængde | 1 L |
| Fysisk form | Væske |
| IUPAC navn | klor |
| Formel vægt | 36.46g/mol |
Sikkerhed og håndtering
Produktidentifikator
- Hydrochloric acid, 0.2M, (0.2N)
- Advarsel
- Metalætsende stoffer og blandinger Kategori 1
- H290-Kan ætse metaller.
- P234-Opbevares kun i den originale beholder.
- P390-Absorber udslip for at undgå materielskade.
- MIXTURE LIST-Contain: Hydrochloric acid