Tekniske data
| Kemisk navn eller materiale | Hydrochloric Acid |
| Emballage | Bottle |
| CAS | 7647-10-1 |
| Molekylær formel | Cl2Pd |
| Koncentration | 0.25 M |
| MDL nummer | MFCD00003558 |
| InChI nøgle | PIBWKRNGBLPSSY-UHFFFAOYSA-L |
| SMIL | [Cl-].[Cl-].[Pd++] |
| IUPAC navn | dichloropalladium |
| Molekylvægt (g/mol) | 177.32 |
| Vis mere |
Sikkerhed og håndtering
Produktidentifikator
- Hydrochloric acid 2M Volumetric solution
- Advarsel
- Metalætsende stoffer og blandinger Kategori 1
- H290-Kan ætse metaller.
- P390-Absorber udslip for at undgå materielskade.
- MIXTURE LIST-Contain: hydrochloric acid