Få mere at vide
Saltsyreopløsning, 0,1M, Fisher Chemical™
BIOPHARMA
Artikelnummer. 12970754 Shop alle Fisher Chemical produkter
Skift visning
Mængde:
100 mL
1000 mL
Pakningsstørrelse:
1000ml
100ml
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde Pakningsstørrelse
12970754 100 mL 100ml
12900934 1000 mL 1000ml
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Artikelnummer. 12970754 Leverandør Fisher Chemical Leverandørnr. SOL 113 100
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    343.00 DKK
    263.99 DKK / 100ml
    Spare 79.01 DKK
    23% Slukket
 Begrænset vare
Forventet forsendelse: 13-01-2027
Alle vores certificerede referencematerialer og reagenser er produceret under en ISO 9001 Quality Management System, også akkrediteret i henhold til ISO/IEC 17025 og akkrediteret iht. ISO Vejledning 34.
Tekniske data
Koncentration 0,1 mol/L
Emballage 100mL
Mængde 100 mL