Få mere at vide
Saltsyreopløsning 0,1 M (0,1 N), NIST Standardløsning klar til brug, til volumetrisk analyse, opfylder analytiske specifikationer fra Ph.Eur., BP, Fisher Chemical™
Artikelnummer. 12616727 Shop alle Fisher Chemical produkter
Skift visning
Mængde:
5 L
10 L
25 L
Emballage:
Plastbeholder
Taske i æske
Pakningsstørrelse:
25 L
5 L
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde Emballage unitSize
12616727 25 L Plastbeholder 25 L
10510921 5 L Plastbeholder 5 L
10439560 10 L Taske i æske -
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Artikelnummer. 12616727 Leverandør Fisher Chemical Leverandørnr. J/4350/25
Request Bulk or Custom Format
Venligst for at købe denne vare. Brug for en webkonto? Register dig hos os i dag!
ClH, CAS-nummer-7647-01-0, hydrogenchlorid, saltsyre, acide chlorhydrique, chlorwasserstoff, vandfri saltsyre, chlorhydric acid, chlorwaterstof, hydrogenchlorid hcl, muriatic acid, spiritus of salt, 10L, 100 grader.C, CHE33mol.167g, 83mol.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiske identifikatorer
CAS 7647-01-0
Molekylær formel ClH
Molekylvægt (g/mol) 36.46
MDL nummer MFCD00011324 MFCD00792839
InChI nøgle VEXZGXHMUGYJMC-UHFFFAOYSA-N
Synonym hydrochloric acid, hydrogen chloride, muriatic acid, chlorohydric acid, acide chlorhydrique, chlorwasserstoff, spirits of salt, hydrogen chloride hcl, anhydrous hydrochloric acid, chloorwaterstof
PubChem CID 313
ChEBI CHEBI:17883
SMIL Cl
Tekniske data
pH 2
Farve Farveløs
Kogepunkt 100 °C
Emballage Plastbeholder
Damptryk 14mmHg @20°C
Mængde 25 L
Fysisk form Væske
IUPAC navn klor
Formel vægt 36.46g/mol
compliance-icons
Produktidentifikator
  • Hydrochloric acid 0.1M
Signalord
  • Advarsel
Farekategori
  • Metalætsende stoffer og blandinger Kategori 1
Faresætning
  • H290-Kan ætse metaller.
Sikkerhedssætning
  • P234-Opbevares kun i den originale beholder.
  • P390-Absorber udslip for at undgå materielskade.