Få mere at vide
Saltsyreopløsning 0,1 M (0,1 N), NIST Standardløsning klar til brug, til volumetrisk analyse, opfylder analytiske specifikationer fra Ph.Eur., BP, Fisher Chemical™
Shop alle Fisher Chemical produkterBeskrivelse
ClH, CAS-nummer-7647-01-0, hydrogenchlorid, saltsyre, acide chlorhydrique, chlorwasserstoff, vandfri saltsyre, chlorhydric acid, chlorwaterstof, hydrogenchlorid hcl, muriatic acid, spiritus of salt, 10L, 100 grader.C, CHE33mol.167g, 83mol.
Tekniske data
Tekniske data
| pH | 2 |
| Farve | Farveløs |
| Kogepunkt | 100 °C |
| Emballage | Taske i æske |
| Damptryk | 14 mmHg @20 °C |
| Mængde | 10 L |
| Fysisk form | Væske |
| IUPAC navn | hydrogenchlorid |
| Formel vægt | 36,46 g/mol |
Sikkerhed og håndtering
Produktidentifikator
- Hydrochloric acid, 0.1M, (0.1N)
- Advarsel
- Metalætsende stoffer og blandinger Kategori 1
- H290-Kan ætse metaller.
- P234-Opbevares kun i den originale beholder.
- P390-Absorber udslip for at undgå materielskade.
- MIXTURE LIST-Contain: Hydrochloric acid