Få mere at vide
Saltsyreopløsning 0,1 M (0,1 N), NIST Standardløsning klar til brug, til volumetrisk analyse, opfylder analytiske specifikationer. Af Ph.Eur., Bp
Artikelnummer. 10419560 Shop alle Fisher Chemical produkter
Skift visning
Mængde:
1 L
2.5 L
Pakningsstørrelse:
1 L
2.5 L
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde Pakningsstørrelse
10419560 2.5 L 2.5 L
10325710 1 L 1 L
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Artikelnummer. 10419560 Leverandør Fisher Chemical Leverandørnr. J/4350/17
 Begrænset vare
På lager
ClH, CAS Number-7647-01-0, chlorhydrsyre, chlorwasserstoff, anhydrous saltsyre, acide chlorhydrique, chloorwaterstof, saltsyre, hydrogenchlorid HCL, saltsyre, spiritus of salt, 2,5L, 100 grader. C, CHEBI:17883, Farveløs, 36,46g/mol | CAS: 7647-01-0 | ClH | 36,46 g/mol
ClH, CAS-nummer-7647-01-0, chlorhydric acid, chlorwaterstof, vandfri saltsyre, acide chlorhydrique, chlorwaterstof, saltsyre, hydrogenchlorid, hydrogenchlorid hcl, muriatinsyre, spiritus af salt, 2,5L, 100 grader.C, 83mol.C, CHE36g
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiske identifikatorer
CAS 7647-01-0
Molekylær formel ClH
Molekylvægt (g/mol) 36.46
MDL nummer MFCD00011324 MFCD00792839
InChI nøgle VEXZGXHMUGYJMC-UHFFFAOYSA-N
Synonym hydrochloric acid, hydrogen chloride, muriatic acid, chlorohydric acid, acide chlorhydrique, chlorwasserstoff, spirits of salt, hydrogen chloride hcl, anhydrous hydrochloric acid, chloorwaterstof
PubChem CID 313
ChEBI CHEBI:17883
IUPAC navn hydrogenchlorid
SMIL Cl
Tekniske data
pH 2
Farve Farveløs
Kogepunkt 100 °C
Emballage HDPE plastikflaske
Damptryk 14 mmHg @20 °C
Mængde 2.5 L
Fysisk form Væske
Formel vægt 36,46 g/mol
compliance-icons
Produktidentifikator
  • Hydrochloric acid, 0.1M, (0.1N)
Signalord
  • Advarsel
Farekategori
  • Metalætsende stoffer og blandinger Kategori 1
Faresætning
  • H290-Kan ætse metaller.
Sikkerhedssætning
  • P234-Opbevares kun i den originale beholder.
  • P390-Absorber udslip for at undgå materielskade.
Supplerende oplysninger
  • MIXTURE LIST-Contain: Hydrochloric acid