Få mere at vide
Saltsyreopløsning 0,1 M (0,1 N), NIST Standardkoncentrat til volumetrisk analyse, Fisher Chemical™
Artikelnummer. 10528040 Shop alle Fisher Chemical produkter
Skift visning
Mængde:
1 Ampull
6 Ampuller
Pakningsstørrelse:
1 ampul
6 ampuller
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde Pakningsstørrelse
10528040 1 Ampull 1 ampul
10305760 6 Ampuller 6 ampuller
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Artikelnummer. 10528040 Leverandør Fisher Chemical Leverandørnr. J/4350C/05
ClH, CAS-nummer-7647-01-0, spiritus af salt, saltsyre, chlorhydric syre, chlorvandstof, hydrogenchlorid, chlorwasserstof, hydrogenchlorid hcl, muriatic acid, vandfri saltsyre, acide chlorhydrique, 6AMP, 100 gr.C, CHE3BI.16g, 83 BI., 47g
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiske identifikatorer
CAS 7647-01-0
Molekylær formel ClH
Molekylvægt (g/mol) 36.46
MDL nummer MFCD00011324 MFCD00792839
InChI nøgle VEXZGXHMUGYJMC-UHFFFAOYSA-N
Synonym hydrochloric acid, hydrogen chloride, muriatic acid, chlorohydric acid, acide chlorhydrique, chlorwasserstoff, spirits of salt, hydrogen chloride hcl, anhydrous hydrochloric acid, chloorwaterstof
PubChem CID 313
ChEBI CHEBI:17883
IUPAC navn hydrogenchlorid
SMIL Cl
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale Hydrochloric Acid
Farve Farveløs
Kogepunkt 100 °C
Emballage Ampul
Mængde 1 Ampull
Fysisk form Væske
Formel vægt 36,46 g/mol
compliance-icons
Produktidentifikator
  • Hydrochloric acid, 0.1M (0.1N), concentrated solution=1M
Signalord
  • Advarsel
Farekategori
  • Metalætsende stoffer og blandinger Kategori 1
  • Hudætsning/hudirritation Kategori 1B
  • Alvorlige øjenskader/øjenirritation Kategori 1
  • Specifik målorgantoksicitet - enkelt eksponering Kategori 2
Faresætning
  • H290-Kan ætse metaller.
Sikkerhedssætning
  • P234-Opbevares kun i den originale beholder.
  • P390-Absorber udslip for at undgå materielskade.
Supplerende oplysninger
  • MIXTURE LIST-Contain: Hydrochloric acid