Få mere at vide
Saltsyreopløsning 0,1 M (0,1 N), NIST Standardkoncentrat til volumetrisk analyse, Fisher Chemical™
Shop alle Fisher Chemical produkterBeskrivelse
ClH, CAS-nummer-7647-01-0, spiritus af salt, saltsyre, chlorhydric syre, chlorvandstof, hydrogenchlorid, chlorwasserstof, hydrogenchlorid hcl, muriatic acid, vandfri saltsyre, acide chlorhydrique, 6AMP, 100 gr.C, CHE3BI.16g, 83 BI., 47g
Tekniske data
Tekniske data
| Kemisk navn eller materiale | Hydrochloric Acid |
| Farve | Farveløs |
| Kogepunkt | 100 °C |
| Emballage | Ampul |
| Mængde | 6 Ampules |
| Fysisk form | Væske |
| Formel vægt | 36,46 g/mol |
Sikkerhed og håndtering
Product Identifier
- Hydrochloric acid, 0.1M (0.1N), concentrated solution=1M
- Advarsel
- Metalætsende stoffer og blandinger Kategori 1
- H290-Kan ætse metaller.
- P234-Opbevares kun i den originale beholder.
- P390-Absorber udslip for at undgå materielskade.
- MIXTURE LIST-Contain: Hydrochloric acid