Få mere at vide
Saltsyreopløsning 0,05 mol/L, Fisher Chemical™
BIOPHARMA
Artikelnummer. 12990924 Shop alle Fisher Chemical produkter
Mængde:
1000 mL
Emballage:
Flaske
Pakningsstørrelse:
1000ml
Artikelnummer. 12990924
Brand: Fisher Chemical VL 222 1000
Venligst for at købe denne vare. Brug for en webkonto? Register dig hos os i dag!
Alle vores certificerede referencematerialer og reagenser er produceret under en ISO 9001 Quality Management System, også akkrediteret i henhold til ISO/IEC 17025 og akkrediteret iht. ISO Vejledning 34.
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale Hydrochloric Acid solution
CAS 7647-01-0, 7732-18-5
Koncentration 0.05M (0.05N)
Emballage Flaske
Mængde 1000 mL
Molekylær formel ClH
MDL nummer MFCD00011324 MFCD00792839
Synonym hydrochloric acid, hydrogen chloride, muriatic acid, chlorohydric acid, acide chlorhydrique, chlorwasserstoff, spirits of salt, hydrogen chloride hcl, anhydrous hydrochloric acid
InChI nøgle VEXZGXHMUGYJMC-UHFFFAOYSA-N
SMIL Cl
IUPAC navn hydrogenchlorid
Molekylvægt (g/mol) 36.46
PubChem CID 313  
ChEBI CHEBI:23116