Få mere at vide
Saltsyreopløsning 0,02M (0,02N), NIST Standardløsning klar til brug til volumetrisk analyse, Fisher Chemical™
Artikelnummer. 10733991 Shop alle Fisher Chemical produkter
Mængde:
1 L
2.5 L
Pakningsstørrelse:
2.5 L
Artikelnummer. 10733991
Brand: Fisher Chemical J/4360/PB15
Request Bulk or Custom Format
Venligst for at købe denne vare. Brug for en webkonto? Register dig hos os i dag!
Kemiske identifikatorer
CAS 7647-01-0
Molekylær formel ClH
Molekylvægt (g/mol) 36.46
MDL nummer MFCD00011324 MFCD00792839
InChI nøgle VEXZGXHMUGYJMC-UHFFFAOYSA-N
Synonym hydrochloric acid, hydrogen chloride, muriatic acid, chlorohydric acid, acide chlorhydrique, chlorwasserstoff, spirits of salt, hydrogen chloride hcl, anhydrous hydrochloric acid, chloorwaterstof
PubChem CID 313
ChEBI CHEBI:17883
IUPAC navn hydrogenchlorid
SMIL Cl
Tekniske data
pH 2
Kogepunkt 100 °C
Emballage HDPE plastikflaske
Damptryk 14&20
Mængde 1 L
Fysisk form Væske