Få mere at vide
Saltsyreopløsning 0,02M (0,02N), NIST Standardløsning klar til brug til volumetrisk analyse, Fisher Chemical™
Shop alle Fisher Chemical produkterTekniske data
Tekniske data
| pH | 2 |
| Kogepunkt | 100 °C |
| Emballage | HDPE plastikflaske |
| Damptryk | 14&20 |
| Mængde | 2.5 L |
| Fysisk form | Væske |