Få mere at vide
Saltsyre R1 opløsning EU Farmakopé, Fisher Chemical™
Shop alle Fisher Chemical produkter
Mængde:
1000 ml
Pakningsstørrelse:
1000ml
Tekniske data
Tekniske data
| Emballage | Flaske |
| Analyt- eller komponentnavne | Hydrochloric acid R1. |
| Renhedsgrad noter | EU Ph Ref: 1043501 |
| Element | Hydrochloric Acid |
| Opløsningsmiddel eller Matrix | Hydrogen Chloride/Hydrogen Fluoride/Nitric Acid |
| Mængde | 1000 ml |
| Grad | Eu. Ph. |
Sikkerhed og håndtering
Produktidentifikator
- Hydrochloric acid R1. European Pharmacopoeia Ref: 1043501 (RP 090)
- Fare
- Hudætsning/hudirritation Kategori 1B
- Specifik målorgantoksicitet - enkelt eksponering Kategori 2
- H314-Forårsager svære forbrændinger af huden og øjenskader.
- H335-Kan forårsage irritation af luftvejene.
- P260-Indånd ikke pulver/røg/gas/tåge/damp/spray.
- P264-Vask grundigt efter brug.
- P271-Brug kun udendørs eller i et rum med god udluftning.
- P280-Bær beskyttelseshandsker/beskyttelsestøj/øjenbeskyttelse/ ansigtsbeskyttelse.
- P301+P330+P331-I TILFÆLDE AF INDTAGELSE: Skyl munden. Fremkald IKKE opkastning.
- P303+P361+P353-VED KONTAKT MED HUDEN (eller håret): Alt tilsmudset tøj tages straks af. Skyl/brus huden med vand.
- P304+P340-VED INDÅNDING: Flyt personen til et sted med frisk luft og sørg for, at vejrtrækningen lettes.
- P305+P351+P338-VED KONTAKT MED ØJNENE: Skyl forsigtigt med vand i flere minutter. Fjern eventuelle kontaktlinser, hvis dette kan gøres let. Fortsæt skylning.
- P310-Ring omgående til en GIFTINFORMATION/læge/.
- P403+P233-Opbevares på et godt ventileret sted. Hold beholderen tæt lukket.
- P501-Indholdet/beholderen bortskaffes i