Få mere at vide
Saltsyre R1, , Ph Eur Grade, Reagecon™
Shop alle Reagecon produkter
Mængde:
1 L
Emballage:
1L
Pakningsstørrelse:
1 L
Tekniske data
Tekniske data
| Emballage | 1L |
| Mængde | 1 L |
Sikkerhed og håndtering
Produktidentifikator
- hydrochloric acid r1
- Fare
- Hudætsning/hudirritation Kategori 1B
- Alvorlige øjenskader/øjenirritation Kategori 1
- Akut toksicitet Kategori 4
- Specifik målorgantoksicitet - enkelt eksponering Kategori 2
- H314-Forårsager svære forbrændinger af huden og øjenskader.
- H318-Forårsager alvorlig øjenskade.
- H312-Farlig ved hudkontakt.
- H335-Kan forårsage irritation af luftvejene.
- P360-Skyl omgående tilsmudset tøj og hud med rigeligt vand, før tøjet fjernes.
- P303+P361+P353-VED KONTAKT MED HUDEN (eller håret): Alt tilsmudset tøj tages straks af. Skyl/brus huden med vand.
- P305+P351+P338-VED KONTAKT MED ØJNENE: Skyl forsigtigt med vand i flere minutter. Fjern eventuelle kontaktlinser, hvis dette kan gøres let. Fortsæt skylning.
- P310-Ring omgående til en GIFTINFORMATION/læge/.
- P405-Opbevares under lås.
- P501-Indholdet/beholderen bortskaffes i i henhold til de lokale/regionale/nationale/internationale forskrifter.