Få mere at vide
Saltsyre, Puriss. pa, ACS-reagens, Reag. ISO, Reag. Ph. Eur., rygende,≥ 37 %, APHA:≤ 10, Honeywell Fluka™
Shop alle Honeywell Fluka produkter
Mængde:
1 L
2.5 L
30 kg
4 x 2.5 L
6 x 1 L
235 kg
72 x 2.5 L
Pakningsstørrelse:
1 L
2.5 L
235kg
30kg
Pakke med 4
Pakke med 6
Pakke med 72
Emballage:
Glasflaske
Metal tromme
Plastflaske
Beskrivelse
- Leading the Industry For Over 65 Years
- Honeywell now delivers Fluka™ premium grade inorganic reagents worldwide – with consistency, purity, and accuracy assured
Tekniske data
Tekniske data
| Kemisk navn eller materiale | Hydrochloric Acid |
| Navn note | Reag. Ph. Eur. reag. ISO |
| Tæthed | 1.2g/mL at 25°C |
| Rester efter tænding | ≤0.0005% (as SO4) |
| Damptryk | 3.23psi (21.1°C), 7.93psi (37.7°C) |
| Mængde | 72 x 2.5 L |
| FN nummer | 1789 |
| Beilstein | 1098214 |
| IUPAC navn | hydrogen chloride |
| Formel vægt | 36.46g/mol |
| Vis mere |
Sikkerhed og håndtering
Produktidentifikator
- Hydrochloric acid
- Fare
- Metalætsende stoffer og blandinger Kategori 1
- Hudætsning/hudirritation Kategori 1A
- Specifik målorgantoksicitet - enkelt eksponering Kategori 2
- H290-Kan ætse metaller.
- H314-Forårsager svære forbrændinger af huden og øjenskader.
- H335-Kan forårsage irritation af luftvejene.
- P260-Indånd ikke pulver/røg/gas/tåge/damp/spray.
- P280-Bær beskyttelseshandsker/beskyttelsestøj/øjenbeskyttelse/ ansigtsbeskyttelse.
- P284-¢I tilfælde af utilstrækkelig ventilation!, anvend åndedrætsværn.
- P301+P330+P331-I TILFÆLDE AF INDTAGELSE: Skyl munden. Fremkald IKKE opkastning.
- P302+P352-VED KONTAKT MED HUDEN: Vask med rigeligt vand/.
- P304+P340-VED INDÅNDING: Flyt personen til et sted med frisk luft og sørg for, at vejrtrækningen lettes.
- P305+P351+P338-VED KONTAKT MED ØJNENE: Skyl forsigtigt med vand i flere minutter. Fjern eventuelle kontaktlinser, hvis dette kan gøres let. Fortsæt skylning.
- P308+P313-VED eksponering eller mistanke om eksponering: Søg lægehjælp.