Få mere at vide
Saltsyre, Puriss. p.a., ACS Reagens, Reag. ISO, Reag. Ph. Eur., rasende, ≥37%, APHA: ≤10, Solstice
Artikelnummer. 15633100 Shop alle Honeywell Fluka produkter
Skift visning
Mængde:
1 L
2.5 L
30 kg
4 x 2.5 L
6 x 1 L
235 kg
72 x 2.5 L
Emballage:
Glasflaske
Metal tromme
Plastflaske
Pakningsstørrelse:
1 L
2.5 L
235kg
30kg
Pakke med 4
Pakke med 6
Pakke med 72
11 product options available for selection
Product selection table with 11 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde Emballage Pakningsstørrelse
15633100 1 L Glasflaske 1 L
15623100 1 L Plastflaske 1 L
15653100 2.5 L Glasflaske 2.5 L
15643100 2.5 L Plastflaske 2.5 L
15623110 6 x 1 L Glasflaske Pakke med 6
15603110 6 x 1 L Plastflaske Pakke med 6
15693100 4 x 2.5 L Glasflaske Pakke med 4
15683100 4 x 2.5 L Plastflaske Pakke med 4
15673100 30 kg Metal tromme 30kg
15633110 72 x 2.5 L - Pakke med 72
15663100 235 kg - 235kg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 11 options available.
11 options
Artikelnummer. 15633100 Leverandør Honeywell-Fluka Leverandørnr. 307211LGL
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    257.00 DKK
    180.86 DKK / 1 L
    Spare 76.14 DKK
    29% Slukket
Se alle kampagner
 Begrænset vare
Forventet forsendelse: 17-12-2026
Puriss. pa, ACS-reagens, Reag. ISO, Reag. Ph. Eur., rygende,≥ 37 %, APHA:≤ 10
  • Ledende i branchen i over 65 år
  • Solstice leverer nu uorganiske reagenser i premium kvalitet over hele verden – med garanteret konsistens, renhed og nøjagtighed
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiske identifikatorer
CAS 7647-01-0
Molekylær formel ClH
Molekylvægt (g/mol) 36.46
MDL nummer MFCD00011324 MFCD00792839
InChI nøgle VEXZGXHMUGYJMC-UHFFFAOYSA-N
Synonym hydrochloric acid, hydrogen chloride, muriatic acid, chlorohydric acid, acide chlorhydrique, chlorwasserstoff, spirits of salt, hydrogen chloride hcl, anhydrous hydrochloric acid, chloorwaterstof
PubChem CID 313
ChEBI CHEBI:17883
SMIL Cl
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale Hydrochloric Acid
Navn note Reag. Ph. Eur. reag. ISO
Tæthed 1,2 g/ml ved 25 °C
Emballage Glasflaske
Rester efter tænding ≤0,0005% (som SO4)
Damptryk 3,23 psi (21,1 °C), 7,93 psi (37,7 °C)
Mængde 1 L
FN nummer 1789
Beilstein 1098214
IUPAC navn klor
Formel vægt 36,46 g/mol
Procent renhed ≥37%
Grad ACS/puriss. pa
Vis mere Vis mindre
compliance-icons compliance-icons
Produktidentifikator
  • Hydrochloric acid
Signalord
  • Fare
Farekategori
  • Metalætsende stoffer og blandinger Kategori 1
  • Hudætsning/hudirritation Kategori 1A
  • Specifik målorgantoksicitet - enkelt eksponering Kategori 2
Faresætning
  • H290-Kan ætse metaller.
  • H314-Forårsager svære forbrændinger af huden og øjenskader.
  • H335-Kan forårsage irritation af luftvejene.
Sikkerhedssætning
  • P260-Indånd ikke pulver/røg/gas/tåge/damp/spray.
  • P280-Bær beskyttelseshandsker/beskyttelsestøj/øjenbeskyttelse/ ansigtsbeskyttelse.
  • P284-[I tilfælde af utilstrækkelig ventilation], anvend åndedrætsværn.
  • P301+P330+P331-I TILFÆLDE AF INDTAGELSE: Skyl munden. Fremkald IKKE opkastning.
  • P302+P352-VED KONTAKT MED HUDEN: Vask med rigeligt vand/.
  • P304+P340-VED INDÅNDING: Flyt personen til et sted med frisk luft og sørg for, at vejrtrækningen lettes.
  • P305+P351+P338-VED KONTAKT MED ØJNENE: Skyl forsigtigt med vand i flere minutter. Fjern eventuelle kontaktlinser, hvis dette kan gøres let. Fortsæt skylning.
  • P308+P313-VED eksponering eller mistanke om eksponering: Søg lægehjælp.