Få mere at vide
Saltsyre, Puriss. p.a., ACS Reagens, Reag. ISO, Reag. Ph. Eur., rasende, ≥37%, APHA: ≤10, Solstice
Shop alle Honeywell Fluka produkterBeskrivelse
- Ledende i branchen i over 65 år
- Solstice leverer nu uorganiske reagenser i premium kvalitet over hele verden – med garanteret konsistens, renhed og nøjagtighed
Tekniske data
Tekniske data
| Kemisk navn eller materiale | Hydrochloric Acid |
| Navn note | Reag. Ph. Eur. reag. ISO |
| Tæthed | 1,2 g/ml ved 25 °C |
| Emballage | Plastflaske |
| Rester efter tænding | ≤0,0005% (som SO4) |
| Damptryk | 3,23 psi (21,1 °C), 7,93 psi (37,7 °C) |
| Mængde | 1 L |
| FN nummer | 1789 |
| Beilstein | 1098214 |
| IUPAC navn | hydrogenchlorid |
| Vis mere |
Sikkerhed og håndtering
Produktidentifikator
- Hydrochloric acid
- Fare
- Metalætsende stoffer og blandinger Kategori 1
- Hudætsning/hudirritation Kategori 1A
- Specifik målorgantoksicitet - enkelt eksponering Kategori 2
- H290-Kan ætse metaller.
- H314-Forårsager svære forbrændinger af huden og øjenskader.
- H335-Kan forårsage irritation af luftvejene.
- P260-Indånd ikke pulver/røg/gas/tåge/damp/spray.
- P280-Bær beskyttelseshandsker/beskyttelsestøj/øjenbeskyttelse/ ansigtsbeskyttelse.
- P284-[I tilfælde af utilstrækkelig ventilation], anvend åndedrætsværn.
- P301+P330+P331-I TILFÆLDE AF INDTAGELSE: Skyl munden. Fremkald IKKE opkastning.
- P302+P352-VED KONTAKT MED HUDEN: Vask med rigeligt vand/.
- P304+P340-VED INDÅNDING: Flyt personen til et sted med frisk luft og sørg for, at vejrtrækningen lettes.
- P305+P351+P338-VED KONTAKT MED ØJNENE: Skyl forsigtigt med vand i flere minutter. Fjern eventuelle kontaktlinser, hvis dette kan gøres let. Fortsæt skylning.
- P308+P313-VED eksponering eller mistanke om eksponering: Søg lægehjælp.
- MIXTURE LIST-Contain: hydrochloric acid