Få mere at vide
Saltsyre, ren, ca. 32% opløsning i vand, Thermo Scientific Chemicals
Artikelnummer. 10032873 Shop alle Thermo Scientific Chemicals produkter
Skift visning
Mængde:
2.5 L
Emballage:
Glasflaske
Pakningsstørrelse:
2.5 L
Artikelnummer. Mængde Emballage Pakningsstørrelse
10032873 2.5 L Glasflaske 2.5 L
1 options
Artikelnummer. 10032873 Leverandør Thermo Scientific Acros Leverandørnr. 389310025
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    545.00 DKK
    502.99 DKK / 2.5 L
    Spare 42.01 DKK
    7% Slukket
Se alle kampagner
 Begrænset vare
Forventet forsendelse: 26-11-2026
CAS: 7647-01-0 | ClH | 36,46 g/mol
Denne Thermo Scientific Chemicals brandprodukt var oprindeligt en del af Acros Organics produktportefølje. Noget dokumentation og etiketoplysninger kan referere til det gamle mærke. Den originale Acros Organics-produkt-/varekode eller SKU-reference er ikke ændret som en del af mærkeovergangen til Thermo Scientific Chemicals .
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale Hydrochloric acid
CAS 7647-01-0, 7732-18-5
Farve Farveløs
Smeltepunkt -35,0 °C
Kogepunkt 57,0 °C
Tæthed 1.1600g/mL
Tungmetaller (som Pb) 5 ppm maks.
Emballage Glasflaske
Rester efter tænding 0,005% maks.
Specifik vægtfylde 1.16
Molekylær formel ClH
Lineær formel HCl
MDL nummer MFCD00011324 MFCD00792839
Mængde 2.5 L
Viskositet 1,9 mPa (15 °C)
Fysisk form Væske
Merck Index 15, 4818
Synonym hydrochloric acid, hydrogen chloride, muriatic acid, chlorohydric acid, acide chlorhydrique, chlorwasserstoff, spirits of salt, hydrogen chloride hcl, anhydrous hydrochloric acid, chloorwaterstof
InChI nøgle VEXZGXHMUGYJMC-UHFFFAOYSA-N
SMIL Cl
IUPAC navn hydrogenchlorid
Molekylvægt (g/mol) 36.46
PubChem CID 313
ChEBI CHEBI:17883
Formel vægt 36.45
Procent renhed ≥32%
Grad Ren
Vis mere Vis mindre
compliance-icons compliance-icons
Produktidentifikator
  • Hydrochloric acid, ca. 32% solution in water
Signalord
  • Fare
Farekategori
  • Metalætsende stoffer og blandinger Kategori 1
  • Hudætsning/hudirritation Kategori 1B
  • Alvorlige øjenskader/øjenirritation Kategori 1
  • Specifik målorgantoksicitet - enkelt eksponering Kategori 2
Faresætning
  • H290-Kan ætse metaller.
  • H314-Forårsager svære forbrændinger af huden og øjenskader.
  • H335-Kan forårsage irritation af luftvejene.
Sikkerhedssætning
  • P280-Bær beskyttelseshandsker/beskyttelsestøj/øjenbeskyttelse/ ansigtsbeskyttelse.
  • P303+P361+P353-VED KONTAKT MED HUDEN (eller håret): Alt tilsmudset tøj tages straks af. Skyl/brus huden med vand.
  • P304+P340-VED INDÅNDING: Flyt personen til et sted med frisk luft og sørg for, at vejrtrækningen lettes.
  • P305+P351+P338-VED KONTAKT MED ØJNENE: Skyl forsigtigt med vand i flere minutter. Fjern eventuelle kontaktlinser, hvis dette kan gøres let. Fortsæt skylning.