Få mere at vide
Saltsyre, ren, 25% opløsning i vand
Artikelnummer. 11396735 Shop alle Thermo Scientific Chemicals produkter
Skift visning
Mængde:
1 L
2.5 L
Pakningsstørrelse:
1 L
2.5 L
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde unitSize
11396735 2.5 L 2.5 L
10095353 1 L 1 L
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Artikelnummer. 11396735 Leverandør Thermo Scientific Acros Leverandørnr. 387790025
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    476.00 DKK
    461.95 DKK / 2.5 L
    Spare 14.05 DKK
    2% Slukket
 Begrænset vare
På lager
CAS: 7647-01-0 | ClH | 36,46 g/mol
Denne Thermo Scientific Chemicals brandprodukt var oprindeligt en del af Acros Organics produktportefølje. Noget dokumentation og etiketoplysninger kan referere til det gamle mærke. Den originale Acros Organics-produkt-/varekode eller SKU-reference er ikke ændret som en del af mærkeovergangen til Thermo Scientific Chemicals .
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiske identifikatorer
CAS 7647-01-0 , 7732-18-5
Molekylær formel ClH
Molekylvægt (g/mol) 36.46
MDL nummer MFCD00011324 MFCD00792839
InChI nøgle VEXZGXHMUGYJMC-UHFFFAOYSA-N
Synonym hydrochloric acid, hydrogen chloride, muriatic acid, chlorohydric acid, acide chlorhydrique, chlorwasserstoff, spirits of salt, hydrogen chloride hcl, anhydrous hydrochloric acid, chloorwaterstof
PubChem CID 313
ChEBI CHEBI:17883
SMIL Cl
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale Hydrochloric acid
Farve Farveløs
Smeltepunkt -70.0°C
Kogepunkt 107.0°C
Tæthed 1.1200g/mL
Tungmetaller (som Pb) 1ppm max.
Rester efter tænding 0.002% max.
Specifik vægtfylde 1.12
Mængde 2.5 L
Lineær formel HCl
Fysisk form Væske
Opløselighedsinformation Solubility in water: soluble.
IUPAC navn hydrogenchlorid
Formel vægt 36.45
Procent renhed ≥25.0%
Grad Ren
Vis mere Vis mindre
compliance-icons compliance-icons
Produktidentifikator
  • Hydrochloric acid, 25%
Signalord
  • Fare
Farekategori
  • Metalætsende stoffer og blandinger Kategori 1
  • Hudætsning/hudirritation Kategori 1B
  • Alvorlige øjenskader/øjenirritation Kategori 1
  • Specifik målorgantoksicitet - enkelt eksponering Kategori 2
Faresætning
  • H290-Kan ætse metaller.
  • H335-Kan forårsage irritation af luftvejene.
  • H314-Forårsager svære forbrændinger af huden og øjenskader.
Sikkerhedssætning
  • P280-Bær beskyttelseshandsker/beskyttelsestøj/øjenbeskyttelse/ ansigtsbeskyttelse.
  • P305+P351+P338-VED KONTAKT MED ØJNENE: Skyl forsigtigt med vand i flere minutter. Fjern eventuelle kontaktlinser, hvis dette kan gøres let. Fortsæt skylning.
  • P310-Ring omgående til en GIFTINFORMATION/læge/.
  • P303+P361+P353-VED KONTAKT MED HUDEN (eller håret): Alt tilsmudset tøj tages straks af. Skyl/brus huden med vand.
  • P304+P340-VED INDÅNDING: Flyt personen til et sted med frisk luft og sørg for, at vejrtrækningen lettes.