missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Få mere at vide

Hydrochloric Acid, NF, GenAR™, Macron Fine Chemicals™

Artikelnummer. 15598034
Klik for at se tilgængelige muligheder
:
2.5L
Denne vare kan ikke returneres. Se returpolicy

Artikelnummer. 15598034

Brand: Macron Fine Chemicals 262646

Venligst for at købe denne vare. Brug for en webkonto? Register dig hos os i dag!

Denne vare kan ikke returneres. Se returpolicy

A reagent specifically developed for use in biotechnology and genetic research and that conforms to the requirements of the National Formulary (NF).

  • Meets NF, BP, EP and JP requirements
  • Regulated by the Food and Drug Administration
  • Meets the requirements for use in pharmaceutical processing and prescription compounding

Tekniske data

Kemisk navn eller materiale Hydrochloric Acid
pH 0.1 (1N aq. soln.)
Farve Colorless
CAS 7647-01-0
Smeltepunkt -35°C
Kogepunkt 48°C
Tæthed 1.18g/mL
Tungmetaller (som Pb) ≤5 ppm
Identifikation Passes test
Lugt Pungent
Emballage Glass bottle
Rester efter tænding ≤0.008%
Damptryk 14.1 kPa
Renhedsgrad noter Meets: NF, BP, EP, JP, cGMP
Analyseprocentområde 36.5 to 38.0%
Mængde 2.5 L
Molekylær formel ClH
Fysisk form Liquid
MDL nummer MFCD00011324 MFCD00792839
Synonym hydrochloric acid, hydrogen chloride, muriatic acid, chlorohydric acid, acide chlorhydrique, chlorwasserstoff, spirits of salt, hydrogen chloride hcl, anhydrous hydrochloric acid, chloorwaterstof
Opløselighedsinformation Water
InChI nøgle VEXZGXHMUGYJMC-UHFFFAOYSA-N
SMIL Cl
IUPAC navn hydrogen chloride
Molekylvægt (g/mol) 36.46
PubChem CID 313
ChEBI CHEBI:17883
Formel vægt 36.46g/mol
Grad GenAR
Vis mere Vis mindre
Korrektion af produktindhold

Dit input er vigtigt for os. Udfyld denne formular for at give feedback relateret til indholdet på dette produkt.

Produkttitel

Ved at klikke på Send, anerkender du, at du kan blive kontaktet af Fisher Scientific med hensyn til den feedback, du har givet i denne formular. Vi deler ikke dine oplysninger til andre formål. Alle angivne kontaktoplysninger skal også vedligeholdes i overensstemmelse med vores Privatlivspolitik.

Mange tak! Din feedback er blevet sendt. Hos Fisher Scientific arbejder vi altid på at forbedre vores indhold for dig. Vi sætter pris på din feedback.