Få mere at vide
Saltsyre, Honeywell™
Artikelnummer. 16626173 Shop alle Honeywell Research Chemicals produkter
Skift visning
Mængde:
2.5 L
Emballage:
Plast dåse
Artikelnummer. Mængde Emballage
16626173 2.5 L Plast dåse
1 options
Artikelnummer. 16626173 Leverandør Honeywell Research Chemicals Leverandørnr. 40253H2.5L
Request Bulk or Custom Format
Venligst for at købe denne vare. Brug for en webkonto? Register dig hos os i dag!
Halvlederkvalitet (Honeywell 17823), rygende 37 %
  • Vi er din leverandør af højkvalitets laboratoriereagenser og kemikalier til analytiske og kemiske laboratorier:
    Opløsningsmidler– ACS specifik anvendelse (HPLC), ACS generel anvendelse, opløsningsmidler til histologi og reagenskvalitet til kemisk syntese og andre industrielle anvendelser.
    Uorganiske stoffer– Kemisk syntese og uorganisk kemi inklusive essentielle syrer og baser, salte, metaller og grundstoffer og reagenser til kemiske reaktioner.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Tekniske data
CAS 7647-01-0, 7732-18-5
Kogepunkt 42°C (1.013 hPa)
CAS min % ≥50.00%, ≥30.00%
CAS Max % <70.00%, <50.00%
Emballage Plast dåse
Renhedsgrad noter Semiconductor grade acid
Mængde 2.5 L
Molekylær formel ClH
Fysisk form Væske
MDL nummer MFCD00011324 MFCD00792839
Beilstein 1098214
InChI nøgle VEXZGXHMUGYJMC-UHFFFAOYSA-N
SMIL Cl
IUPAC navn hydrogenchlorid
Molekylvægt (g/mol) 36.46
PubChem CID 313
ChEBI CHEBI:17883