Beskrivelse
- Vi er din leverandør af højkvalitets laboratoriereagenser og kemikalier til analytiske og kemiske laboratorier:
Opløsningsmidler– ACS specifik anvendelse (HPLC), ACS generel anvendelse, opløsningsmidler til histologi og reagenskvalitet til kemisk syntese og andre industrielle anvendelser.
Uorganiske stoffer– Kemisk syntese og uorganisk kemi inklusive essentielle syrer og baser, salte, metaller og grundstoffer og reagenser til kemiske reaktioner.
Tekniske data
Tekniske data
| CAS | 7647-01-0, 7732-18-5 |
| Kogepunkt | 42°C (1.013 hPa) |
| CAS min % | ≥50.00%, ≥30.00% |
| CAS Max % | <70.00%, <50.00% |
| Emballage | Plastflaske |
| Renhedsgrad noter | Semiconductor grade acid |
| Mængde | 2.5 L |
| Molekylær formel | ClH |
| Fysisk form | Væske |
| MDL nummer | MFCD00011324 MFCD00792839 |
| Vis mere |