Få mere at vide
Saltsyre, Til bestemmelse af kviksølv, Reag. ISO, Reag. Ph. Eur., rygende (Hg≤ 0,0000005 %),≥ 37 %, Honeywell Fluka™
Shop alle Honeywell Fluka produkterBeskrivelse
- Ledende branchen i over 65 år
- Honeywell leverer nu Fluka™ førsteklasses uorganiske reagenser på verdensplan– med sikret konsistens, renhed og nøjagtighed
Tekniske data
Tekniske data
| Kemisk navn eller materiale | Hydrochloric Acid |
| Farve | Gul |
| Navn note | Reag. Ph. Eur. reag. ISO |
| Koncentration | ≥37% |
| Tæthed | 1.2g/mL at 25°C |
| Emballage | Poly flaske |
| Rester efter tænding | ≤0.0005% (as SO4) |
| Damptryk | 3.23psi (21.1°C), 7.93psi (37.7°C) |
| Mængde | 2.5 L |
| FN nummer | 1789 |
| Vis mere |
Sikkerhed og håndtering
Produktidentifikator
- hydrochloric acid
- Fare
- Metalætsende stoffer og blandinger Kategori 1
- Hudætsning/hudirritation Kategori 1A
- Specifik målorgantoksicitet - enkelt eksponering Kategori 2
- H290-Kan ætse metaller.
- H314-Forårsager svære forbrændinger af huden og øjenskader.
- H335-Kan forårsage irritation af luftvejene.
- P260-Indånd ikke pulver/røg/gas/tåge/damp/spray.
- P280-Bær beskyttelseshandsker/beskyttelsestøj/øjenbeskyttelse/ ansigtsbeskyttelse.
- P284-¢I tilfælde af utilstrækkelig ventilation!, anvend åndedrætsværn.
- P301+P330+P331-I TILFÆLDE AF INDTAGELSE: Skyl munden. Fremkald IKKE opkastning.
- P302+P352-VED KONTAKT MED HUDEN: Vask med rigeligt vand/.
- P304+P340-VED INDÅNDING: Flyt personen til et sted med frisk luft og sørg for, at vejrtrækningen lettes.
- P305+P351+P338-VED KONTAKT MED ØJNENE: Skyl forsigtigt med vand i flere minutter. Fjern eventuelle kontaktlinser, hvis dette kan gøres let. Fortsæt skylning.
- P308+P313-VED eksponering eller mistanke om eksponering: Søg lægehjælp.
- MIXTURE LIST-Contain: hydrochloric acid