Få mere at vide
Saltsyre, Til bestemmelse af kviksølv, Reag. ISO, Reag. Ph. Eur., rygende (Hg≤ 0,0000005 %),≥ 37 %, Honeywell Fluka™
Shop alle Honeywell Fluka produkter
Mængde:
2.5 L
4 x 2.5 L
Pakningsstørrelse:
2.5 L
Pakke med 4
Beskrivelse
- Ledende branchen i over 65 år
- Honeywell leverer nu Fluka™ førsteklasses uorganiske reagenser på verdensplan– med sikret konsistens, renhed og nøjagtighed
Tekniske data
Tekniske data
| Kemisk navn eller materiale | Hydrochloric acid |
| Farve | Gul |
| Navn note | For determination of mercury, Reag. ISO, Reag. Ph. Eur., fuming (Hg ≤0.0000005%), ≥37% |
| Kogepunkt | 42°C |
| CAS min % | ≥50.0000%, ≥30.0000% |
| CAS Max % | <70.0000%, <50.0000% |
| Tæthed | 1.2 g/mL at 25 °C(lit.) |
| Emballage | Poly flaske |
| Rester efter tænding | ≤0.0005% (as SO4) |
| Damptryk | 3.23psi (21.1°C), 7.93psi (37.7°C) |
| Vis mere |