Få mere at vide
Saltsyre, fortyndet, NF, Macron Fine Chemicals™
Artikelnummer. 15518034
Mængde:
2.5 L
19 L
Emballage:
Glasflaske
Poly pail
Pakningsstørrelse:
19 L
2.5 L
Artikelnummer. 15518034
Brand: Macron Fine Chemicals 260845
Venligst for at købe denne vare. Brug for en webkonto? Register dig hos os i dag!
Overholder kravene i National Formulary (NF).
  • Opfylder de nødvendige krav til brug i farmaceutisk behandling og receptpligtig sammensætning
  • Produktet er reguleret af Food and Drug Administration
  • Fremstillet under gældende god fremstillingspraksis (cGMP)
Kemiske identifikatorer
CAS 7647-01-0
Molekylær formel ClH
Molekylvægt (g/mol) 36.46
MDL nummer MFCD00011324 MFCD00792839
InChI nøgle VEXZGXHMUGYJMC-UHFFFAOYSA-N
Synonym hydrochloric acid, hydrogen chloride, muriatic acid, chlorohydric acid, acide chlorhydrique, chlorwasserstoff, spirits of salt, hydrogen chloride hcl, anhydrous hydrochloric acid, chloorwaterstof
PubChem CID 313
ChEBI CHEBI:17883
IUPAC navn hydrogenchlorid
SMIL Cl
Tekniske data
Udseende Klar
Kemisk navn eller materiale Hydrochloric Acid
Farve Farveløs
Smeltepunkt 0 °C
Kogepunkt 85°C
Koncentration 9.5 to 10g/100mL
Tæthed 1g/cm3
Tungmetaller (som Pb) Max. 0.0005%
Identifikation Passes test
Emballage Glasflaske
Rester efter tænding Max. 0.01% (≤2mg)
Damptryk 23 hPa
Mængde 2.5 L
Fysisk form Løsning
Opløselighedsinformation Fully miscible in water
Formel vægt 36.46g/mol
Procent renhed 10%
Grad NF
Vis mere Vis mindre
compliance-icons
Signalord
  • Advarsel
Farekategori
  • Alvorlige øjenskader/øjenirritation Kategori 2
  • Hudætsning/hudirritation Kategori 2
  • Specifik målorgantoksicitet - enkelt eksponering Kategori 2
Faresætning
  • H315-Forårsager hudirritation.
  • H319-Forårsager alvorlig øjenirritation.
  • H335-Kan forårsage irritation af luftvejene.
Sikkerhedssætning
  • P261-Undgå indånding af pulver/røg/gas/tåge/damp/spray.
  • P280-Bær beskyttelseshandsker/beskyttelsestøj/øjenbeskyttelse/ ansigtsbeskyttelse.
  • P304+P340-VED INDÅNDING: Flyt personen til et sted med frisk luft og sørg for, at vejrtrækningen lettes.
  • P305+P351+P338-VED KONTAKT MED ØJNENE: Skyl forsigtigt med vand i flere minutter. Fjern eventuelle kontaktlinser, hvis dette kan gøres let. Fortsæt skylning.
  • P362-Alt tilsmudset tøj tages af.
  • P405-Opbevares under lås.