Få mere at vide
Saltsyre fortyndet, Ph. Eur. Grad, Reagecon™
BIOPHARMA
Artikelnummer. 11474689 Shop alle Reagecon produkter
Mængde:
1 L
Emballage:
1L
Pakningsstørrelse:
1 L
Artikelnummer. 11474689
Brand: Reagecon 1043503
Venligst for at købe denne vare. Brug for en webkonto? Register dig hos os i dag!
Tekniske data
Emballage 1L
Mængde 1 L
compliance-icons compliance-icons
Produktidentifikator
  • HYDROCHLORIC ACID DILUTE
Signalord
  • Fare
Farekategori
  • Alvorlige øjenskader/øjenirritation Kategori 1
  • Hudætsning/hudirritation Kategori 2
  • Specifik målorgantoksicitet - enkelt eksponering Kategori 2
Faresætning
  • H315-Forårsager hudirritation.
  • H318-Forårsager alvorlig øjenskade.
  • H335-Kan forårsage irritation af luftvejene.
Sikkerhedssætning
  • P261-Undgå indånding af pulver/røg/gas/tåge/damp/spray.
  • P305+P351+P338-VED KONTAKT MED ØJNENE: Skyl forsigtigt med vand i flere minutter. Fjern eventuelle kontaktlinser, hvis dette kan gøres let. Fortsæt skylning.
  • P310-Ring omgående til en GIFTINFORMATION/læge/.
  • P321-Særlig behandling (se på denne etiket).
  • P405-Opbevares under lås.
  • P501-Indholdet/beholderen bortskaffes i
Supplerende oplysninger
  • MIXTURE LIST-Indeholder: hydrochloric acid 37%