Få mere at vide
Saltsyrekoncentreret volumetrisk opløsning ampul, Reagecon
Shop alle Reagecon produkter
:
1 ampul
Beskrivelse
- Bruges til at lave 1 L 0,2 M (0,2 N) saltsyre
- Titrant, Standard Titrant, Standard Solution, Standardized Solution, Reference Standard, Reference Materiale
- Nøjagtig, stabil, reproducerbar og fuldt faktoriseret.
- Titreringer udført med dette produkt, udviser defineret støkiometri, er kvantitative, etablerer en ligevægt, der er definitiv og hurtig og giver utvetydige resultater.
- Stabilitet er bevist (enten åbnet eller uåbnet) i dette produkts holdbarhed.
- Når produktet er nøjagtigt fortyndet til en liter i en målekolbe, kan det derefter bruges som en analytisk volumetrisk opløsning efter en specifikation af± 0,2 %.
- Produktet skal fortyndes nøjagtigt til en liter i en målekolbe under kontrollerede temperaturforhold for optimal ydeevne.
- Produktet er et reagens af kendt koncentration, der dispenseres fra en burette eller andet dispenseringsapparat til en prøve (analyt), indtil en reaktion mellem de to væsker vurderes at være fuldstændig.
- Kan bruges til manuelle titreringer eller automatiske titreringer for at bestemme slutpunkterne ved påvisning af en af flere egenskaber.
Tekniske data
Tekniske data
| Koncentration | 0.2 M (0.2 N) |
| Emballage | Ampul |
| Mængde | 1 Ampule |
| Fysisk form | Væske |
Sikkerhed og håndtering
Produktidentifikator
- HYDROCHLORIC ACID TO MAKE ON DILUTION 1L OF 0.2N SOLUTION
- Advarsel
- Hudætsning/hudirritation Kategori 2
- Alvorlige øjenskader/øjenirritation Kategori 2
- Specifik målorgantoksicitet - enkelt eksponering Kategori 2
- H315-Forårsager hudirritation.
- H319-Forårsager alvorlig øjenirritation.
- H335-Kan forårsage irritation af luftvejene.
- P261-Undgå indånding af pulver/røg/gas/tåge/damp/spray.
- P280-Bær beskyttelseshandsker/beskyttelsestøj/øjenbeskyttelse/ ansigtsbeskyttelse.
- P304+P340-VED INDÅNDING: Flyt personen til et sted med frisk luft og sørg for, at vejrtrækningen lettes.
- P305+P351+P338-VED KONTAKT MED ØJNENE: Skyl forsigtigt med vand i flere minutter. Fjern eventuelle kontaktlinser, hvis dette kan gøres let. Fortsæt skylning.
- P405-Opbevares under lås.
- P501b-Indholdet/beholderen bortskaffes i henhold til de lokale/regionale/nationale/internationale forskrifter.
- MIXTURE LIST-Indeholder: hydrochloric acid 37%