Få mere at vide
Saltsyrekoncentreret volumetrisk opløsning ampul, Reagecon
BIOPHARMA
Artikelnummer. 11516703 Shop alle Reagecon produkter
:
1 ampul
Artikelnummer. 11516703
Brand: Reagecon HC1001L
Venligst for at købe denne vare. Brug for en webkonto? Register dig hos os i dag!
Fuldt faktoriseret, høj renhed, stabilt produkt, udviklet og testet til titrering.
  • Bruges til at lave 1 L 1,0 M (1,0 N) saltsyre
  • Titrant, Standard Titrant, Standard Solution, Standardized Solution, Reference Standard, Reference Material
  • Nøjagtig, stabil, reproducerbar og fuldt faktoriseret.
  • Titreringer udført med dette produkt, udviser defineret støkiometri, er kvantitative, etablerer en ligevægt, der er definitiv og hurtig og giver utvetydige resultater.
  • Stabilitet er bevist (enten åbnet eller uåbnet) i dette produkts holdbarhed.
  • Når produktet er nøjagtigt fortyndet til en liter i en målekolbe, kan det derefter bruges som en analytisk volumetrisk opløsning efter en specifikation af± 0,2 %.
  • Produktet skal fortyndes nøjagtigt til en liter i en målekolbe under kontrollerede temperaturforhold for optimal ydeevne.
  • Produktet er et reagens af kendt koncentration, der dispenseres fra en burette eller andet dispenseringsapparat til en prøve (analyt), indtil en reaktion mellem de to væsker vurderes at være fuldstændig.
  • Kan bruges til manuelle titreringer eller automatiske titreringer for at bestemme slutpunkterne ved påvisning af en af flere egenskaber.
Tekniske data
Koncentration 1.0 M (1.0 N)
Emballage Ampul
Mængde 1 Ampule
Fysisk form Væske
compliance-icons compliance-icons
Produktidentifikator
  • hydrochloric acid to make on dilution 1L of 1.0N soluition
Signalord
  • Fare
Farekategori
  • Hudætsning/hudirritation Kategori 1B
  • Alvorlige øjenskader/øjenirritation Kategori 1
  • Akut toksicitet Kategori 4
  • Specifik målorgantoksicitet - enkelt eksponering Kategori 2
Faresætning
  • H314-Forårsager svære forbrændinger af huden og øjenskader.
  • H318-Forårsager alvorlig øjenskade.
  • H312-Farlig ved hudkontakt.
  • H335-Kan forårsage irritation af luftvejene.
Sikkerhedssætning
  • P303+P361+P353-VED KONTAKT MED HUDEN (eller håret): Alt tilsmudset tøj tages straks af. Skyl/brus huden med vand.
  • P305+P351+P338-VED KONTAKT MED ØJNENE: Skyl forsigtigt med vand i flere minutter. Fjern eventuelle kontaktlinser, hvis dette kan gøres let. Fortsæt skylning.
  • P310-Ring omgående til en GIFTINFORMATION/læge/.
  • P321-Særlig behandling (se på denne etiket).
  • P405-Opbevares under lås.
  • P501b-Indholdet/beholderen bortskaffes i henhold til de lokale/regionale/nationale/internationale forskrifter.
Supplerende oplysninger
  • MIXTURE LIST-Indeholder: hydrochloric acid