Få mere at vide
Saltsyrekoncentrat, Til 1L standardopløsning, 0,2 M HCl (0,2N), Honeywell Fluka™
Shop alle Honeywell Fluka produkter
Mængde:
1 Pc.
6 x 1 Ea.
Pakningsstørrelse:
Hver
Pakke med 6
Beskrivelse
- Ledende branchen i over 65 år
- Honeywell leverer nu Fluka™ førsteklasses uorganiske reagenser på verdensplan– med sikret konsistens, renhed og nøjagtighed
Tekniske data
Tekniske data
| Kemisk navn eller materiale | Hydrochloric acid concentrate |
| Emballage | Ampul |
| Damptryk | 190 mmHg (25°C) |
| Mængde | 1 Pc. |
| FN nummer | UN1789 |
| Formel vægt | 36.46g/mol |