Få mere at vide
Saltsyrekoncentrat, til 1 L standardopløsning, 1,0 M HCl (1,0 N), Solstice
Beskrivelse
- Ledende i branchen i over 65 år
- Solstice leverer nu uorganiske reagenser i premium kvalitet over hele verden – med garanteret konsistens, renhed og nøjagtighed
Tekniske data
Tekniske data
| Kemisk navn eller materiale | Hydrochloric acid concentrate |
| Navn note | For 1 L standardopløsning, 1,0 M HCl (1,0 N) |
| Kogepunkt | 100 °C |
| Koncentration | 1.0 M HCl (1.0 N) |
| CAS Max % | 96.5000%, 3.5000% |
| Tæthed | 1.010 g/cm3 |
| Emballage | Ampul |
| Damptryk | 190 mmHg (25 °C) |
| Mængde | 6 x 1 Ea. |
| Lineær formel | HCl |
| Vis mere |
Sikkerhed og håndtering
Produktidentifikator
- Hydrochloric acid concentrate
- Advarsel
- Metalætsende stoffer og blandinger Kategori 1
- H290-Kan ætse metaller.
- P234-Opbevares kun i den originale beholder.
- P390-Absorber udslip for at undgå materielskade.
- MIXTURE LIST-Contain: hydrochloric acid