Få mere at vide
Saltsyrekoncentrat, Til 1 L standardopløsning, 1,0 M HCl (1,0 N), Honeywell Fluka™
Artikelnummer. 15665270
Skift visning
Mængde:
1 Pc.
6 x 1 Ea.
Pakningsstørrelse:
Hver
Pakke med 6
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde unitSize
15665270 1 Pc. Hver
15675270 6 x 1 Ea. Pakke med 6
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Artikelnummer. 15665270 Leverandør Honeywell-Fluka Leverandørnr. 382821EA
Request Bulk or Custom Format
for 1 L standardopløsning, 1,0 M HCl (1,0 N)
  • Ledende branchen i over 65 år
  • Honeywell leverer nu Fluka™ førsteklasses uorganiske reagenser på verdensplan– med sikret konsistens, renhed og nøjagtighed
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiske identifikatorer
CAS 7647-01-0
Molekylær formel ClH
Molekylvægt (g/mol) 36.46
MDL nummer MFCD00011324 MFCD00792839
InChI nøgle VEXZGXHMUGYJMC-UHFFFAOYSA-N
Synonym hydrochloric acid, hydrogen chloride, muriatic acid, chlorohydric acid, acide chlorhydrique, chlorwasserstoff, spirits of salt, hydrogen chloride hcl, anhydrous hydrochloric acid, chloorwaterstof
PubChem CID 313
ChEBI CHEBI:17883
IUPAC navn hydrogenchlorid
SMIL Cl
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale Hydrochloric acid concentrate
Emballage Ampul
Damptryk 190 mmHg (25°C)
Mængde 1 Pc.
FN nummer UN1789
Formel vægt 36.46g/mol
compliance-icons
Produktidentifikator
  • Hydrochloric acid concentrate
Signalord
  • Advarsel
Farekategori
  • Metalætsende stoffer og blandinger Kategori 1
Faresætning
  • H290-Kan ætse metaller.
Sikkerhedssætning
  • P234-Opbevares kun i den originale beholder.
  • P390-Absorber udslip for at undgå materielskade.
Supplerende oplysninger
  • MIXTURE LIST-Contain: hydrochloric acid