Få mere at vide
Saltsyrekoncentrat, for 1 L standardopløsning, 0,1 M HCl (0,1 N), Solstice
Artikelnummer. 15625270
Skift visning
Mængde:
1 Pc.
6 x 1 Ea.
Pakningsstørrelse:
Hver
Pakke med 6
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde Pakningsstørrelse
15625270 6 x 1 Ea. Pakke med 6
15615270 1 Pc. Hver
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Artikelnummer. 15625270 Leverandør Fluka Leverandørnr. 382806X1EA
 Begrænset vare
På lager
for 1 L standardopløsning, 0,1 M HCl (0,1 N)
  • Ledende i branchen i over 65 år
  • Solstice leverer nu uorganiske reagenser i premium kvalitet over hele verden – med garanteret konsistens, renhed og nøjagtighed
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiske identifikatorer
CAS 7647-01-0 , 7732-18-5
Molekylær formel ClH
Molekylvægt (g/mol) 36.46
MDL nummer MFCD00011324 MFCD00792839
InChI nøgle VEXZGXHMUGYJMC-UHFFFAOYSA-N
Synonym hydrochloric acid, hydrogen chloride, muriatic acid, chlorohydric acid, acide chlorhydrique, chlorwasserstoff, spirits of salt, hydrogen chloride hcl, anhydrous hydrochloric acid, chloorwaterstof
PubChem CID 313
ChEBI CHEBI:17883
IUPAC navn hydrogenchlorid
SMIL Cl
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale Hydrochloric acid concentrate
Navn note For 1 L standardopløsning, 0,1 M HCl (0,1 N)
Kogepunkt 100 °C
CAS min % ≥90.0000%, ≥5.0000%
Koncentration 0.1 M HCl (0.1 N)
CAS Max % ≤100.0000%, <10.0000%
Tæthed 1.030 g/cm3
Emballage Ampul
Damptryk 190 mmHg (25 °C)
Mængde 6 x 1 Ea.
Lineær formel HCl
Fysisk form Koncentrere
FN nummer UN1789
Formel vægt 36.5
Vis mere Vis mindre
compliance-icons
Produktidentifikator
  • Hydrochloric acid concentrate
Signalord
  • Advarsel
Farekategori
  • Metalætsende stoffer og blandinger Kategori 1
Faresætning
  • H290-Kan ætse metaller.
Sikkerhedssætning
  • P234-Opbevares kun i den originale beholder.
  • P280-Bær beskyttelseshandsker/beskyttelsestøj/øjenbeskyttelse/ ansigtsbeskyttelse.
Supplerende oplysninger
  • MIXTURE LIST-Contain: hydrochloric acid