Få mere at vide
Saltsyrekoncentrat, For 1 L standardopløsning, 0,01 M HCl (0,01 N), Honeywell Fluka™
Beskrivelse
- Ledende branchen i over 65 år
- Honeywell leverer nu Fluka™ førsteklasses uorganiske reagenser på verdensplan– med sikret konsistens, renhed og nøjagtighed
Tekniske data
Tekniske data
| Kemisk navn eller materiale | Hydrochloric acid concentrate |
| Emballage | Ampul |
| Damptryk | 190 mmHg (25°C) |
| Mængde | 1 Pc. |
| FN nummer | UN1789 |
| IUPAC navn | hydrogenchlorid |
| Formel vægt | 36.46g/mol |
Sikkerhed og håndtering
Produktidentifikator
- Hydrochloric acid concentrate
- Advarsel
- Metalætsende stoffer og blandinger Kategori 1
- H290-Kan ætse metaller.
- P234-Opbevares kun i den originale beholder.
- P280-Bær beskyttelseshandsker/beskyttelsestøj/øjenbeskyttelse/ ansigtsbeskyttelse.
- MIXTURE LIST-Contain: hydrochloric acid