Få mere at vide
Saltsyrekoncentrat til fortynding til 0,1 N i vandig opløsning, DILUT-IT™ , J.T. Baker™
Artikelnummer. 10210051 Shop alle J.T.Baker produkter
Skift visning
Mængde:
50 mL
150 mL
Pakningsstørrelse:
Hver
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde Pakningsstørrelse
10210051 50 mL Hver
10107860 150 mL Hver
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Artikelnummer. 10210051 Leverandør JT Baker Leverandørnr. 4655
 Begrænset vare
Forventet forsendelse: 07-09-2026
Læg i indkøbskurv
Læg i indkøbskurv
Til laboratorie-, forsknings- eller fremstillingsbrug
  • Management of Change (MOC) kategori = N
  • (1/10 ækv. = 3,646 g HCl)
  • Laver 0,1 N opløsning efter fortynding til 1000 ml
Kemiske identifikatorer
CAS 7647-01-0
Molekylær formel ClH
Molekylvægt (g/mol) 36.46
MDL nummer MFCD00011324 MFCD00792839
InChI nøgle VEXZGXHMUGYJMC-UHFFFAOYSA-N
IUPAC navn hydrogenchlorid
SMIL Cl
Tekniske data
Koncentration 0,1 mol/L
Tæthed 1 g/cm³ (20 °C)
Emballage DILUT-IT™ Ampule (LDPE)
Normalitet Bestå test
Mængde 50 mL