Få mere at vide
Hydrochloric Acid, Certified ACS Plus, 36.5 to 38.0%, Fisher Chemical™
Artikelnummer. 11958023
Mængde:
2.5 L
Emballage:
Glass Bottle
Pakningsstørrelse:
2.5 L
Artikelnummer. 11958023
Brand: Fisher Bioreagents USA144212
Request Bulk or Custom Format
Venligst for at købe denne vare. Brug for en webkonto? Register dig hos os i dag!
Kemiske identifikatorer
CAS 7647-01-0
Molekylær formel ClH
Molekylvægt (g/mol) 36.46
MDL nummer MFCD00011324 MFCD00792839
InChI nøgle VEXZGXHMUGYJMC-UHFFFAOYSA-N
IUPAC navn hydrogen chloride
SMIL Cl
Tekniske data
pH <1
Koncentration 36.5 to 38.0% (w/w)
Tæthed 1.27 (Air=1.0)
Tungmetaller (som Pb) 0.1ppm max.
Identifikation Pass Test
Emballage Glass Bottle
Rester efter tænding 4ppm max.
Specifik vægtfylde 1.18
Damptryk 125mbar at 20°C
Mængde 2.5 L
Fysisk form Liquid
Opløselighedsinformation Soluble in water
Procent renhed 36.5 to 38.0% (w/w)